Print…
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300754-1G PC300754-250MG
APOSPC300754-1GEA 166 EUR
APOSPC300754-1G APOSPC300754-250MG
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20923664
Número CAS: 1368664-08-7