2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
PC300752-10G
PC300752-1G
PC300752-5G
APOSPC300752-10GEA
864
EUR
APOSPC300752-10G
APOSPC300752-1G
APOSPC300752-5G
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Fórmula:
C₁₂H₁₆BrFO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD14584680 Número CAS: 253429-18-4 |