Print…
Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300747-1G PC300747-250MG
APOSPC300747-1GEA 655 EUR
APOSPC300747-1G APOSPC300747-250MG
Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₅F₅O₂
Peso Molecular: 240.127 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042814
Número CAS: 1427460-23-8