Print…
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan-1-yl}propanoic acid
PC300724-1G PC300724-10G PC300724-5G
APOSPC300724-1GEA 337 EUR
APOSPC300724-1G APOSPC300724-10G APOSPC300724-5G
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
Peso Molecular: 351.752 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756237
Número CAS: 1227954-72-4