Print…
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300718-1G PC300718-5G
APOSPC300718-1GEA 97.3 EUR
APOSPC300718-1G APOSPC300718-5G
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₈ClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06205125
Número CAS: 773139-56-3