Print…
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300717-1G PC300717-5G PC300717-25G
APOSPC300717-1GEA 43.5 EUR
APOSPC300717-1G APOSPC300717-5G APOSPC300717-25G
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Peso Molecular: 188.583 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204184
Número CAS: 57381-36-9