Print…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300706-1G PC300706-250MG
APOSPC300706-1GEA 290 EUR
APOSPC300706-1G APOSPC300706-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fórmula: C₈H₄BrF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09749936
Número CAS: 1000342-21-1