Print…
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300696-100G PC300696-10G PC300696-25G
APOSPC300696-100GEA 290 EUR
APOSPC300696-100G APOSPC300696-10G APOSPC300696-25G
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Peso Molecular: 190.119 g/mol
Ponto de ebulição: 130…135 °C (100 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203702
Número CAS: 20372-66-1