Print…
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300690-1G PC300690-250MG
APOSPC300690-1GEA 0 EUR
APOSPC300690-1G APOSPC300690-250MG
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₀F₂N₂O
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442761
Número CAS: 840481-30-3