Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC300677-1G
PC300677-5G
APOSPC300677-1GEA
296
EUR
APOSPC300677-1G
APOSPC300677-5G
Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Fórmula:
C₁₄H₁₃F₃N₄O₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16556315 Número CAS: 1427460-39-6 |