Print…
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300670-1G PC300670-250MG
APOSPC300670-1GEA 290 EUR
APOSPC300670-1G APOSPC300670-250MG
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₆H₆F₃N₃
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176794
Número CAS: 1193721-39-9