Print…
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300652-1G PC300652-5G
APOSPC300652-1GEA 296 EUR
APOSPC300652-1G APOSPC300652-5G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₈BrFN₂
Ponto de ebulição: 116 °C (2 mm Hg)
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06167002
Número CAS: 251925-14-1