Print…
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1,4-diazepan-1-yl}propanoic acid
PC300634-1G PC300634-5G
APOSPC300634-1GEA 220 EUR
APOSPC300634-1G APOSPC300634-5G
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₇F₃N₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664937
Número CAS: 874802-36-5