Print…
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300626-1G PC300626-500MG PC300626-5G
APOSPC300626-1GEA 314 EUR
APOSPC300626-1G APOSPC300626-500MG APOSPC300626-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₂F₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114707
Número CAS: 118708-88-6