Print…
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3'-Fluoro-4-formyldiphenyl ether
PC300613-1G PC300613-5G
APOSPC300613-1GEA 186 EUR
APOSPC300613-1G APOSPC300613-5G
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉FO₂
Peso Molecular: 216.208 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09026269
Número CAS: 939758-29-9