Print…
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4'-formyldiphenyl ether
PC300611-1G PC300611-5G
APOSPC300611-1GEA 186 EUR
APOSPC300611-1G APOSPC300611-5G
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉FO₂
Peso Molecular: 216.208 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09026272
Número CAS: 936343-96-3