Print…
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300591-1G PC300591-250MG
APOSPC300591-1GEA 406 EUR
APOSPC300591-1G APOSPC300591-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032266
Número CAS: 1171927-43-7