Print…
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300580-10G PC300580-1G PC300580-5G
APOSPC300580-10GEA 625 EUR
APOSPC300580-10G APOSPC300580-1G APOSPC300580-5G
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₅ClF₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17168287
Número CAS: 1378308-91-8