Print…
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300579-1G PC300579-5G
APOSPC300579-1GEA 21.9 EUR
APOSPC300579-1G APOSPC300579-5G
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₈H₇ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17168286
Número CAS: 1379366-69-4