Print…
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300576-1G PC300576-250MG
APOSPC300576-1GEA 335 EUR
APOSPC300576-1G APOSPC300576-250MG
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17168280
Número CAS: 1355171-40-2