Print…
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromo-6-fluorophenyl)methanol
PC300574-25G PC300574-5G
APOSPC300574-25GEA 98.6 EUR
APOSPC300574-25G APOSPC300574-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263985
Número CAS: 261723-33-5