Print…
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300572-1G PC300572-250MG
APOSPC300572-1GEA 0 EUR
APOSPC300572-1G APOSPC300572-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Fórmula: C₈H₈FN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16631265
Número CAS: 1279842-87-3