Print…
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethylamine, N-Ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC300564-1G PC300564-250MG
APOSPC300564-1GEA 186 EUR
APOSPC300564-1G APOSPC300564-250MG
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₈H₉F₃N₂
Peso Molecular: 190.166 g/mol
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11118753
Número CAS: 89810-00-4