Print…
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300558-1G PC300558-5G PC300558-250MG
APOSPC300558-1GEA 145 EUR
APOSPC300558-1G APOSPC300558-5G APOSPC300558-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₃BrClF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07021357
Número CAS: 900019-65-0