Print…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300533-1G PC300533-100MG PC300533-250MG
APOSPC300533-1GEA 397 EUR
APOSPC300533-1G APOSPC300533-100MG APOSPC300533-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Fórmula: C₇H₇F₃N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22577294
Número CAS: 1427461-10-6