Print…
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300532-1G PC300532-250MG
APOSPC300532-1GEA 284 EUR
APOSPC300532-1G APOSPC300532-250MG
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Ponto de Fusão: 52…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23159158
Número CAS: 1427460-92-1