Print…
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300518-1G PC300518-250MG
APOSPC300518-1GEA 0 EUR
APOSPC300518-1G APOSPC300518-250MG
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Fórmula: C₁₂H₁₄F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025885
Número CAS: 886851-51-0