Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300510-1G PC300510-250MG PC300510-5G
APOSPC300510-1GEA 219 EUR
APOSPC300510-1G APOSPC300510-250MG APOSPC300510-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 34…35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09222481
Número CAS: 175785-41-8