Print…
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300509-1G PC300509-250MG PC300509-5G
APOSPC300509-1GEA 248 EUR
APOSPC300509-1G APOSPC300509-250MG APOSPC300509-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Ponto de ebulição: 40…42 °C (1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19374815
Número CAS: 1267217-46-8