Print…
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300504-1G PC300504-250MG
APOSPC300504-1GEA 433 EUR
APOSPC300504-1G APOSPC300504-250MG
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₄BrF₃N₂
Ponto de Fusão: 141…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22551931
Número CAS: 1263061-60-4