Print…
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluoro-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-fluorotoluene
PC2985-1G PC2985-25G PC2985-5G PC2985-100G
APOSPC2985-1GEA 17.6 EUR
APOSPC2985-1G APOSPC2985-25G APOSPC2985-5G APOSPC2985-100G
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115881
Número CAS: 21900-43-6
UN: 3265
ADR: 8,III