Print…
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2938-1G PC2938-5G
APOSPC2938-1GEA 137 EUR
APOSPC2938-1G APOSPC2938-5G
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
6-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₄BrF₃N₂
Ponto de Fusão: 235…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741395
Número CAS: 914637-51-7