Print…
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 7-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC2937-1G PC2937-5G
APOSPC2937-1GEA 232 EUR
APOSPC2937-1G APOSPC2937-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Peso Molecular: 186.134 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741394
Número CAS: 392-11-0