Print…
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2936-1G PC2936-5G
APOSPC2936-1GEA 128 EUR
APOSPC2936-1G APOSPC2936-5G
4-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
4-Fluoro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₅FN₂
Peso Molecular: 136.126 g/mol
Ponto de Fusão: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08729272
Número CAS: 5847-89-2