Print…
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-N-(2-fluorophenyl)propionic acid
PC2927-1G PC2927-5G PC2927-250MG
APOSPC2927-1GEA 89.9 EUR
APOSPC2927-1G APOSPC2927-5G APOSPC2927-250MG
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid 97%
3-[(2-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Ponto de Fusão: 100…101 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784302
Número CAS: 38470-19-8