Print…
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-(Chlorosulphonyl)-5-fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene
PC2907-1G PC2907-5G
APOSPC2907-1GEA 174 EUR
APOSPC2907-1G APOSPC2907-5G
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClFO₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02091512
Número CAS: 404964-34-7
UN: 3261
ADR: 8,III