Print…
2',3'-Difluoropropiophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,3-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2879-10G PC2879-1G PC2879-5G
APOSPC2879-10GEA 128 EUR
APOSPC2879-10G APOSPC2879-1G APOSPC2879-5G
2',3'-Difluoropropiophenone 97%
2',3'-Difluoropropiophenone
Fórmula: C₉H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061141
Número CAS: 236754-63-5