Print…
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Difluoro-4-propanoylanisole, 1-(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)propan-1-one
PC2848-1G PC2848-250MG
APOSPC2848-1GEA 321 EUR
APOSPC2848-1G APOSPC2848-250MG
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone 97%
3',5'-Difluoro-4'-methoxypropiophenone
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Peso Molecular: 200.182 g/mol
Ponto de ebulição: 203…204 °C
Ponto de Fusão: 44478 °C
Densidade: 1.451 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042509
Número CAS: 71292-82-5