Print…
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2842-1G PC2842-250MG PC2842-5G
APOSPC2842-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2842-1G APOSPC2842-250MG APOSPC2842-5G
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
3-Fluoro-5-methoxyphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741379
Número CAS: 914637-31-3