Print…
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC28311-1G PC28311-250MG
APOSPC28311-1GEA 0 EUR
APOSPC28311-1G APOSPC28311-250MG
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulphonic acid
Fórmula: C₇H₂F₁₄O₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32011184
Número CAS: 749836-20-2
UN: 3265
ADR: 8,III