Print…
8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28304-1G PC28304-5G
APOSPC28304-1GEA 132 EUR
APOSPC28304-1G APOSPC28304-5G
8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fórmula: C₈H₅ClF₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12406874
Número CAS: 1823182-33-7