Print…
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28298-1G PC28298-250MG
APOSPC28298-1GEA 68.3 EUR
APOSPC28298-1G APOSPC28298-250MG
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one
Fórmula: C₆H₃F₃N₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812105
Número CAS: 140911-30-4