Print…
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28297-1G PC28297-250MG
APOSPC28297-1GEA 68.3 EUR
APOSPC28297-1G APOSPC28297-250MG
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-(Ethylthio)-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Fórmula: C₉H₇F₃N₂S
Peso Molecular: 232.225 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812104
Número CAS: 1421952-04-6