Print…
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28294-1G PC28294-250MG
APOSPC28294-1GEA 632 EUR
APOSPC28294-1G APOSPC28294-250MG
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetic acid
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₃
Peso Molecular: 222.121 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27974757
Número CAS: 1708178-78-2