Print…
Ethyl 2-(6-oxo-8-(trifluoromethyl)pyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-3(2H,4H,6H)-yl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28293-1G PC28293-250MG PC28293-5G
APOSPC28293-1GEA 522 EUR
APOSPC28293-1G APOSPC28293-250MG APOSPC28293-5G
Ethyl 2-(6-oxo-8-(trifluoromethyl)pyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-3(2H,4H,6H)-yl)acetate
Ethyl 2-(6-oxo-8-(trifluoromethyl)pyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-3(2H,4H,6H)-yl)acetate
Fórmula: C₁₁H₁₂F₃N₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812102
Número CAS: 1622837-13-1