Print…
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28292-1G PC28292-250MG PC28292-5G
APOSPC28292-1GEA 0 EUR
APOSPC28292-1G APOSPC28292-250MG APOSPC28292-5G
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
4-Chloro-4,4-difluoro-1-phenylbutane-1,3-dione
Fórmula: C₁₀H₇ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03420658
Número CAS: 2062-21-7