Print…
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28291-1G PC28291-250MG PC28291-5G
APOSPC28291-1GEA 40.6 EUR
APOSPC28291-1G APOSPC28291-250MG APOSPC28291-5G
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₄H₈ClF₃O₂
Peso Molecular: 300.66 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812101
Número CAS: 1518092-44-8