Print…
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28288-1G PC28288-250MG
APOSPC28288-1GEA 574 EUR
APOSPC28288-1G APOSPC28288-250MG
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Methyl-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₇H₇F₃N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20486197
Número CAS: 62772-91-2