Print…
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC28285-1G PC28285-250MG
APOSPC28285-1GEA 207 EUR
APOSPC28285-1G APOSPC28285-250MG
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
4,5-Dichloro-2-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-6-methylpyrimidine
Fórmula: C₁₁H₅Cl₃F₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31812110
Número CAS: 2379918-50-8