4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC28282-1G
PC28282-250MG
APOSPC28282-1GEA
0
EUR
APOSPC28282-1G
APOSPC28282-250MG
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
4-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-2-fluorobenzamide
Fórmula:
C₁₀H₁₀ClFN₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD31812109 Número CAS: 2379917-17-4 |